Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers
GREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-181204E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811071
  • 2075.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Keine
Ja
Abdecken pharmazeutischer Anlagen und Geräte
Tyvek
0,130 mm
100
Dampf-
5,30 mil
18 in.
12 in.
4 in.
Konformitätsbescheinigung
Weiß
Dampfsterilisierung
Dampfanzeige
Unsteril
Ja
1
121°bis 125 °C
18 x 12 in.
45,7 cm
30,5 cm
10,2 cm