Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
308.00 CHF - 3425.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 30
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
17748517
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET01.5X01.5
1,5 x 1,5 in. 500
308.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758517
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0202
2 x 2 in. 500
308.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768517
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0303
3 x 3 in. 500
362.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17788517
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0306
3 x 6 in. 500
425.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798517
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0404
4 x 4 in. 500
425.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17708527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0505
5 x 5 in. 2000
2315.00 CHF
2000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0606
6 x 6 in. 1000
1085.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17728527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0608
6 x 8 in. 1000
1320.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17738527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0609
6 x 9 in. 1000
1320.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17748527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0612
6 x 12 in. 1000
1450.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0624
6 x 24 in. 500
1450.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET075075
7,5 x 7,5 in. 1000
1085.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17788527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0909
9 x 9 in. 1000
1305.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798527
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0911
9 x 11 in. 500
690.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17708537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1010
10 x 10 in. 500
690.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1212
12 x 12 in. 1000
1595.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17738537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1530
15 x 30 in. 500
2065.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1822
18 x 22 in. 500
1595.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET2020
20 x 20 in. 500
1555.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET2424
24 x 24 in. 500
1595.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17788537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET3030
30 x 30 in. 500
1990.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798537
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET3636
36 x 36 in. 500
2585.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718547
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET4080
40 x 80 in. 50
530.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17728547
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET4545
45 x 45 in. 125
1450.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17738547
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET4848
48 x 48 in. 125
1450.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17748547
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET5454
54 x 54 in. 125
1455.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758547
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET5472
54 x 72 in. 125
1985.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778527
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET0808
8 x 8 in. 500
600.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17748537
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET1818
18 x 18 in. 500
1260.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17778547
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET8494
84 x 94 in. 125
3425.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tyvek™ Autoclavable Wrappers are breathable while providing an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
  • Lint-free (Helmke Drum) means no airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
  • Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
  • Packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room
  • Designed for Steam Sterilization
  • Hydrophobic
  • Resists tearing and punctures
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisationsverpackung
COC
Ja
Pharmazeutische Produktionsanlagen
Unsteril
Dampf, EtO, Gamma, VHP
<125°C
Autoklavierbar
Weiß
Dampfsterilisierung
HDPE
5,3 mm
<250°F