Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
Marke: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET4848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
- Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
- Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
- Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Hydrophob
- Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Sterilisationsverpackung | |
COC | |
Ja | |
Pharmazeutische Produktionsanlagen | |
Unsteril | |
Ja | |
Dampf, EtO, Gamma, VHP | |
<125°C | |
48 in. | |
48 in. |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
HDPE | |
5,3 mm | |
125 | |
<250°F | |
48 x 48 in. | |
121,9 cm | |
121,9 cm |