Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A DuPont™ Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Autoclavable Wrapper provides an excellent bacterial and microbial barrier for superior performance post steam sterilization.
Marke:  Keystone Cleanroom Products T2ASHEET0609
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17738527
  • 1320.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisationsverpackung
COC
Ja
Pharmazeutische Produktionsanlagen
Unsteril
Ja
Dampf, EtO, Gamma, VHP
<125°C
6 in.
9 in.
Autoklavierbar
Weiß
Dampfsterilisierung
HDPE
5,3 mm
1000
<250°F
6 x 9 in.
15,2 cm
22,9 cm