Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 13 mm
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.
32.10 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Bacti-Caps Verschlusskappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Kunststoff
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) 13 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11547143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BC13BLUE
Blau
32.10 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11527143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BC13RED
Rot
32.10 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11507143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BC13BLACK
Schwarz
32.10 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11517143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BC13WHITE
Weiß
32.10 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11537143
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
BC13YELL
Gelb
117.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
  • Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
  • Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm 
  • Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
  • Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
  • Verbessertes Kulturwachstum
  • farbcodiert
  • Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
Bacti-Caps Verschlusskappe
Kunststoff
13 mm
Autoklavierbar
100/Packung
Teströhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 13 mm