Learn More
Fisherbrand™ Bacti-Caps mit Kunststoffverschluss, 13 mm
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen Labors.
Marke:  Fisherbrand™ BC13BLUE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11547143
  • 32.10 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
  • Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
  • Sie eignen sich für alle Standardgrößen von Reagenzgläsern und passen auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm 
  • Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
  • Die Bacti-Caps™ bestehen aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff, so dass sie gegen Kulturmedien, die meisten Säuren, Laugen, Alkohole und Ester beständig sind
  • Verbessertes Kulturwachstum
  • farbcodiert
  • Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
Bacti-Caps Verschlusskappe
Kunststoff
100/Packung
Teströhrchen
Autoklavierbar
Blau
13 mm