Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
315.00 CHF - 950.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Menge 100
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11894970
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13 15 0887
Dunkelblau, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,3 mm
609.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11782438
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 0292
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1 mm
689.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11792438
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 1639
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 1,3 mm
356.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11772438
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 0815
Cremefarben, Rot, Schwarz Silikon/PTFE 1,5 mm
543.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11702448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 0456
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz Naturkautschuk/TEF 1,3 mm
315.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11712448
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 15 1293
Blau, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,5 mm
950.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
  • Lochkappen kompatibel mit allen unseren 13 mm Septen
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
HPLC
Schraube
Polypropylen
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum