Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 13-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 13 15 1639
Beschreibung
- 13 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- Lochkappen kompatibel mit allen unseren 13 mm Septen
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Grau, Rot, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %