Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
380.00 CHF - 802.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Typ | Bördelverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11997051
|
Fisherbrand™
13 03 0307 |
Blau, Grau | PTFE/Butyl |
802.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11894960
|
Fisherbrand™
13 03 1381 |
Grau, Rot | PTFE/Butyl |
380.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12616695
|
Fisherbrand™
13 03 1017 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE |
535.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
13 mm | |
Aluminium | |
HPLC | |
Bördelverschluss |