Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 13 03 1017
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12616695
  • 535.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
13 mm
HPLC
Bördelverschluss
Rot, Weiß
Aluminium
1,3 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A