Learn More
Thermo Scientific™ 13 mm-Bördelverschlusskappen für Autosampler-Fläschchen
14 mm-Schnapp-/Bördelkappen und Septa sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination.
46.30 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Verschlussgröße 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke dimClosureSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimClosureSize Preis Menge & Verfügbarkeit  
12410208
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4015-52
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10558975
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4015-54
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12420188
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4015-1AP
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13 mm-Schnapp-/Bördelverschlüsse und Septa sind in verschiedenen Materialien passend zu Ihren Chromatographieanwendungen erhältlich. Die vormontierten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung. Sie sind in der Marke Thermo Scientific™ National™ erhältlich.
  • Kim-Snap™ Verschlüsse ermöglichen ohne Crimper eine dichte Versiegelung
  • National Scientific Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine sichere, undurchlässige Abdichtung
  • Aluminum-Verschlüsse müssen mit einem Crimpwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 13 mm-Bördelverschlusskappen für Autosampler-Fläschchen