Learn More
Thermo Scientific™ 13 mm-Bördelverschlusskappen für Autosampler-Fläschchen
14 mm-Schnapp-/Bördelkappen und Septa sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12410208
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13 mm-Schnapp-/Bördelverschlüsse und Septa sind in verschiedenen Materialien passend zu Ihren Chromatographieanwendungen erhältlich. Die vormontierten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung. Sie sind in der Marke Thermo Scientific™ National™ erhältlich.
  • Kim-Snap™ Verschlüsse ermöglichen ohne Crimper eine dichte Versiegelung
  • National Scientific Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine sichere, undurchlässige Abdichtung
  • Aluminum-Verschlüsse müssen mit einem Crimpwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kim 13mm - Schnappverschluss
PTFE, Polypropylen
100
Kim-Snap
National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Transparent, Weiß
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
0.25 mm
13 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 13 mm-Bördelverschlusskappen für Autosampler-Fläschchen > With septa: White Virgin PTFE
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.