Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Einsätze für Autosampler
Diese Einsätze aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) für 13-mm-Autosampler-Fläschchen in HPLC- und GC-Systemen bieten ein Nutzvolumen von 350 μl bis 850 μl.
31.95 CHF - 56.70 CHF
Produktcode | Marke | Einsatztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einsatztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12430218
|
Thermo Scientific™
C4015-638 |
Polyspring Conical Insert |
56.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11941563
|
Thermo Scientific™
C4015-643 |
Conical Insert |
31.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National 13 mm-Einsätze für Autosamplerfläschchen bestehen aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) und sind in zwei Konfigurationen zur Verwendung mit HPLC- oder GC-Autosamplern erhältlich. Nutzvolumen von 350 μl bis 850°μl. [Bullet] Konische Einsätze sorgen für ein geringes Restvolumen von weniger als 8 μl.
- Haben einen Nenn-Außendurchmesser von 6 oder 8 mm für 15 x 45 4-ml-Fläschchen
- Deaktivierte Einsätze sind NSC-silanisiert
Spezifikation
Durchsichtig | |
100 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.