Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Einsätze für Autosampler
Diese Einsätze aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) für 13-mm-Autosampler-Fläschchen in HPLC- und GC-Systemen bieten ein Nutzvolumen von 350 μl bis 850 μl.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-643
27.86 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ National 13 mm-Einsätze für Autosamplerfläschchen bestehen aus Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) und sind in zwei Konfigurationen zur Verwendung mit HPLC- oder GC-Autosamplern erhältlich. Nutzvolumen von 350 μl bis 850°μl. [Bullet] Konische Einsätze sorgen für ein geringes Restvolumen von weniger als 8 μl.
- Nenn-Außendurchmesser 6 mm oder 8 mm für 15 x 45 mm große 4 ml Röhrchen
- Deaktivierte Einsätze sind NSC-silanisiert
Spezifikation
Konischer 350 µl-Einsatz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
Conical Insert | |
<8 μl | |
375 μl | |
100 | |
Einsatz für Autosampler-Fläschchen | |
4-ml-Fläschchen, 15 x 45 mm |
6 mm | |
6 mm | |
375 μl | |
Konischer Glaseinsatz, Pulled-Point | |
Konisch, Pulled-Point | |
40 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
300 μl |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.