Learn More
Fisherbrand™ 12.9 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 12 02 0468
463.87 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11884950
  • 528.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
12.9 mm
1000
Cremefarben
Silikon
3,2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 12.9 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse > Silikoncreme/PTFE beige ,55° Shore A ,3.2 mm Dicke