Learn More
Fisherbrand™ Fläschchenkit, 11 mm Bördelrand, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE, vorgebördelt
39.85 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- 1,5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Nat.Gummi/TEF
- 1,0 mm dick
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Specifications
Durchsichtig lackiert | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Naturkautschuk/TEF | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Ja |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fläschchenkit, 11 mm Bördelrand, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE, vorgebördelt > Gepatcht, 1.0 mm Dicke ,60° Shore A
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction