Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
264.00 CHF - 724.20 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Hart |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | Polyethylen |
Menge | 100 |
Typ | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11804930
|
Fisherbrand™
11 15 1886 |
Rot, Weiß, Gelb | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
359.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11884910
|
Fisherbrand™
11 15 1556 |
Rot-Orange, Durchsichtig, Gelb | Naturkautschuk/TEF | 1 mm | N/A | ||||||
11804920
|
Fisherbrand™
11 15 1793 |
Blau, Weiß, Gelb | Silikon/PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
11894910
|
Fisherbrand™
11 15 1677 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1 mm |
494.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Hart | |
Polyethylen | |
Schnappverschluss |
11 mm | |
100 |