Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 15 1556
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884910
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
  • Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
  • Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
  • Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
  • Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hart
Rot-Orange, Durchsichtig, Gelb
Polyethylen
100
Schnappverschluss
Naturkautschuk/TEF
11 mm
HPLC
1 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, gelb, Mittelloch, angebrachtes Septum > NAT.Rubber/TEF rot-orange/transp .,1.0 mm Dicke ,60° Shore A