Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Autosampler-Snap-It Verschlüsse
Snap-It Verschlüsse mit 11 mm weiter Öffnung und Septen lassen sich leicht anbringen und entfernen und sind vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen.
6.50 CHF - 295.62 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Farbe (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Farbe (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13151763
|
Thermo Scientific™
60180-676 |
Rosa, Durchsichtig, Rot | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
13161763
|
Thermo Scientific™
60180-677 |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
13171763
|
Thermo Scientific™
60180-678 |
Rosa, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
11598240
|
Thermo Scientific™
C4011-50 |
Durchsichtig | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | N/A | |||||||
12463738
|
Thermo Scientific™
C4011-50B |
Blau | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | N/A | |||||||
12473738
|
Thermo Scientific™
C4011-50G |
Grün | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | N/A | |||||||
12483738
|
Thermo Scientific™
C4011-50R |
Rot | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | N/A | |||||||
12403748
|
Thermo Scientific™
C4011-51BLK |
Schwarz, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
10406122
|
Thermo Scientific™
5182-3457 |
Grün | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | Clear/Red | N/A | ||||||
12644045
|
Thermo Scientific™
C4011-51R |
Rot, Transparent | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
13160963
|
Thermo Scientific™
C4011-53R |
Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | N/A | |||||||
13190963
|
Thermo Scientific™
C4011-54BLK |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
12483758
|
Thermo Scientific™
C4011-54R |
Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
12443768
|
Thermo Scientific™
C4011-55G |
Grün, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
12613775
|
Thermo Scientific™
C4011-55R |
Rot, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
11518180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-8RT1 |
Blau, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | N/A | |||||||
11578180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-ST1X |
Blau, Weiß | Silikon weiß/PTFE blau, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
13476946
|
Thermo Scientific™
60180-712 |
Blau, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
11921563
|
Thermo Scientific™
C4011-51 |
Durchsichtig, Rot | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
11901583
|
Thermo Scientific™
C4011-51B |
Blau, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi | N/A | |||||||
15219106
|
Thermo Scientific™
C4011-51P |
rosa, Clear, Red | Clear PTFE/Synthetic Red Rubber | N/A | |||||||
12443748
|
Thermo Scientific™
C4011-52 |
Transparent, Weiß | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | N/A | |||||||
10221145
|
Thermo Scientific™
C4011-52B |
Blau | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | White |
17.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12463748
|
Thermo Scientific™
C4011-52G |
Grün | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | White |
17.92 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12473748
|
Thermo Scientific™
C4011-52R |
Rot | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | White |
17.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12483748
|
Thermo Scientific™
C4011-52Y |
Gelb, Weiß | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | N/A | |||||||
12493748
|
Thermo Scientific™
C4011-53 |
Transparent | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Red/White/Red |
34.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10179614
|
Thermo Scientific™
C4011-53B |
Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Red/White/Red |
34.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13170963
|
Thermo Scientific™
C4011-53Y |
Gelb | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Red/White/Red |
33.59 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12443758
|
Thermo Scientific™
C4011-54 |
Transparent, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
10547445
|
Thermo Scientific™
C4011-54B |
Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
12473758
|
Thermo Scientific™
C4011-54G |
Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
15276896
|
Thermo Scientific™
C4011-54P |
rosa, Red, White | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
12493758
|
Thermo Scientific™
C4011-54Y |
Gelb, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | |||||||
13287579
|
Thermo Scientific™
C4011-55 |
Transparent, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
10027634
|
Thermo Scientific™
C4011-55B |
Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
12433768
|
Thermo Scientific™
C4011-55BLK |
Schwarz, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
12463768
|
Thermo Scientific™
C4011-55Y |
Gelb, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | N/A | |||||||
10538785
|
Thermo Scientific™
C4011-59 |
Transparent, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon, sternförmig geschlitzt | N/A | |||||||
11558180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B) |
Blau | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | N/A | |||||||
11538180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-T02 |
Blau | PTFE | White | N/A | ||||||
11588180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-ST101 |
Blau | Blaues Silikon/PTFE | N/A | |||||||
10064052
|
Thermo Scientific™
11-PSN(R)-T02 |
Rot | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | White | N/A | ||||||
11548180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-ST1 |
Blau, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | N/A | |||||||
11568180
|
Thermo Scientific™
11-PSN(B)-TST1 |
Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | Red/White/Red |
235.22 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Thermo Scientific™ Snap-It 11 mm-Verschlüsse mit großer Öffnung und Septa machen Bördelwerkzeuge oder Entdeckler überflüssig. Sie sind einfach anzuwenden und zu entfernen und vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen. Die vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens. Diese chemisch inerten Polyethylen-Verschlusskappen eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen und sind eine kostengünstige Wahl für HPLC-, GC- und IC-Routineanwendungen, die nur eine schwache Abdichtung und kein Wiederverschließen erfordern. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
Specifications
Schnappverschluss | |
11 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.