Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Autosampler-Snap-It Verschlüsse
Snap-It Verschlüsse mit 11 mm weiter Öffnung und Septen lassen sich leicht anbringen und entfernen und sind vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12443748
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Snap-It 11 mm-Verschlüsse mit großer Öffnung und Septa machen Bördelwerkzeuge oder Entdeckler überflüssig. Sie sind einfach anzuwenden und zu entfernen und vollständig kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen. Die vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens. Diese chemisch inerten Polyethylen-Verschlusskappen eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen und sind eine kostengünstige Wahl für HPLC-, GC- und IC-Routineanwendungen, die nur eine schwache Abdichtung und kein Wiederverschließen erfordern. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen
  • Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
11-mm-Snap-It Verschluss, 6-mm-Öffnung
PTFE, Polyethylen
National Snap-It
0,25 mm
11 mm
Transparent, Weiß
Weißes hochreines PTFE 0,01 in.
100
Schnappverschluss
National 11-mm-Snap-It Fläschchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 11-mm-Autosampler-Snap-It Verschlüsse > PTFE/Silikon-Septen; transparent
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.