Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm-Einsätze für Autosampler
Diese 11 mm-Einsätze aus Klarglas oder Polypropylen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und mit einem Nutzvolumen von 250 μl bis 450 μl erhältlich.
36.40 CHF - 56.46 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12450088
|
Thermo Scientific™
C4012-529L |
Einsatz für Autosampler-Fläschchen | 200 μl |
36.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11538190
|
Thermo Scientific™
WS-6 |
Vial Support Sleeve | 250 to 450 μL | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National 11 mm-Einsätze für Autosamplerfläschchen bestehen aus Klarglas oder Polypropylen und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für HPLC- oder GC-Autosamplerfläschchen erhältlich. Nutzvolumen von 250 bis 450°μl. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, wird Kunststoff mitunter dem sonst üblichen Glas vorgezogen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Spezifikation
Durchsichtig | |
100 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.