Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
212.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 100 |
Typ | Bördelverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11884870
|
Fisherbrand™
11 03 0302 |
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig | Naturkautschuk/Butyl/TEF | 1 mm |
284.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11824890
|
Fisherbrand™
11 03 1985 |
Rot-Orange, Rot | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
212.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10108214
|
Fisherbrand™
11 03 0666 |
Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
510.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- 11mm
- Aluminiumkappe
- Rot
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
11 mm | |
GC, HPLC | |
Bördelverschluss |
Aluminium | |
100 |