Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 0302
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884870
  • 284.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Rot
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/Butyl/TEF
11 mm
GC, HPLC
1 mm
11 mm
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig
Aluminium
100
Bördelverschluss
11 mm Vials mit Crimprand
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, rot, Mittelloch, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/Butyl/TEF rot-orange/rot/transparent ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A