Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
207.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Typ Bördelverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11874870
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 03 0301
Naturkautschuk/Butyl/TEF Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Grün 1 mm
277.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10237907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 03 1984
Rotes Gummi/PTFE Rot-Orange, Grün 1 mm
207.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10200025
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 03 1625
Silikon/PTFE Rot, Weiß, Grün 1,3 mm
435.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm
  • Aluminium-Kappe
  • Grün
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
Aluminium
GC, HPLC
Bördelverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum