Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 1984
196.65 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10237907
  • 207.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Grün
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Rot-Orange, Grün
Aluminium
100
Bördelverschluss
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > RedRubber/PTFE rot-orange/beige ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A