Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
207.00 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Typ Bördelverschluss
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10489734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 03 0304
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Gold Naturkautschuk/Butyl/TEF 1 mm
240.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11977051
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 03 1987
Rot-Orange, Gold Rotes Gummi/PTFE 1 mm
207.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10793717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 03 1624
Rot, Weiß, Gold Silikon/PTFE 1,3 mm
435.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm
  • Aluminium-Kappe
  • Gold
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
11 mm
GC, HPLC
Bördelverschluss
Aluminium
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum