Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke: Fisherbrand™ 11 03 1624
408.90 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 11mm
- Aluminiumkappe
- Gold
- Mittelloch
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Rot, Weiß, Gold | |
Aluminium | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, goldfarben, Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur