Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 0303
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11894870
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Blau
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/Butyl/TEF
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Blau
Aluminium
100
Bördelverschluss
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum > Naturkautschuk/Butyl/TEF rot-orange/rot/transparent ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A