Learn More
Fisherbrand™ 10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
247.00 CHF - 354.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Menge | 100 |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12696575
|
Fisherbrand™
10 15 1905 |
Rot-Orange, Schwarz | Naturkautschuk/TEF | 1,3 mm |
247.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12606585
|
Fisherbrand™
10 15 2051 |
Rot, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,3mm | N/A | ||||||
12616585
|
Fisherbrand™
10 15 2112 |
Rot-Orange, Schwarz | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
263.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss, schwarz
- Oben geschlossen
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
10 mm | |
GC, HPLC | |
Schraube |
Polypropylen | |
100 | |
10-425 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum