Learn More
Fisherbrand™ 10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 10 15 2051
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss, schwarz
- Oben geschlossen
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
10 mm | |
GC, HPLC | |
1,3mm | |
10-425 |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 mm Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 10-425 Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur