Learn More
Fisherbrand™ 10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
303.00 CHF - 879.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Typ | Schraube |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11822562
|
Fisherbrand™
10 15 0744 |
Weiß, Schwarz, Black | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
506.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11727577
|
Fisherbrand™
10 15 1256 |
Rot-Orange, Schwarz, Black | Naturkautschuk/TEF | 1,3 mm |
303.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11762448
|
Fisherbrand™
10 15 1257 |
Schwarz, Rot, Weiß | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
740.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11772448
|
Fisherbrand™
10 15 1258 |
Rot, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1 mm |
638.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11782448
|
Fisherbrand™
10 15 1328 |
Blau, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,5 mm |
879.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11814860
|
Fisherbrand™
10 15 1692 |
Rot, Weiß, Schwarz | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
786.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- 10 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- 10-425-Gewinde
- Kombinationsversiegelung
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
Spezifikation
10 mm | |
GC, HPLC | |
Schraube |