Learn More
Fisherbrand™ 10 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 10-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 10 15 1692
436.21 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11814860
  • 769.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 10 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • 10-425-Gewinde
  • Kombinationsversiegelung
  • Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
10 mm
Ja
100
Schraube
Rot, Weiß, Schwarz
Polyethylen
GC, HPLC
1,3 mm