Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10171962
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Durchsichtig
Glas
None
Flachboden
Schraubverschluss
100
10-425
1,5 ml
12 mm
12 mm
2,0 ml
<170 μl
2 ml
32 mm
Fläschchen mit 10-425-Schraubgewinde
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung > Klarglas; 2 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.