Learn More
Watson-Marlow 102R Pumpenkopf
Cabezales de un solo canal serie 100. Cabezal de tubo continuo para caudales intermitentes de hasta 510 ml/min.
Marke: Watson-Marlow 013.7101.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
102R Pumpenkopf für kleine Fördermengen
- Kompakter Pumpenkopf für geringe Fördermengen
- Gefederte Rollen für längere Schlauchlebensdauer und präzise Fördermengen
- Einfaches Einlegen von Endlosschläuchen
- Kontinuierliche Fördermenge bis zu 106 ml/min
- Fördermenge bis zu 212 ml/min im Intervallbetrieb
- Der Pumpenkopf ist für Schläuche mit fünf Innendurchmessern und Fördermengen von 0,02–212 ml/min geeignet
Spezifikation
0.003 to 54 mL/min. | |
Low-flow Pumphead | |
65 rpm | |
Polycarbonat |
102R | |
IXEF PARA (Polyarylamide) | |
30 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Watson-Marlow 102R Pumpenkopf > 102R Low-flow Pumphead; Flow Rate: 0.003 to 54 mL/min.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur