Learn More
1-Trityl-L-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15479258
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Trityl-L-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479258
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15479258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62779.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35146-32-8
Summenformel C25H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 397.478
MDL-Nummer MFCD00153444
InChI-Schlüssel BSZQZNOAYQCQFZ-QHCPKHFHSA-N
Synonym h-his trt-oh, 1-triphenylmethyl-l-histidine, l-histidine, 1-triphenylmethyl, s-2-amino-3-1-trityl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, 1-trityl-l-histidine, pubchem18948, n-im-trityl-l-histidine, n im-trityl-l-histidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7408287
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Trityl-L-histidine
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Beilstein 767244
Menge 5 g
Formelmasse 397.47
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13F034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
ChargennummerN03I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
ChargennummerZ20E045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
ChargennummerP10E030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Chargennummer81301206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Name des Produkts
1-Trityl-L-Histidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >