Learn More
Thermo Scientific™ tGFP mRNA for 1-Step Human IVT Kits
Mit diesen zellfreien Kits können Sie umgehend funktionsfähige Proteine in voller Länge aus mRNA- oder Plasmid-Templates mit Ausbeuten von bis zu 100 μg/ml pro Reaktion exprimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880
Artikelnummer. 15215743
  • 231.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce tGFP mRNA
tGFP mRNA
10 μg
Tube
Membranprotein
Kontroll-Template(s)
GFP (grünes fluoreszierendes Protein)
Unter -70 °C lagern.
Unkonjugiert
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ403216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number88880
ChargennummerYF380302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog Number88880
ChargennummerWI337292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2021 Catalog Number88880
ChargennummerWF332650 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2021 Catalog Number88880
ChargennummerOF190320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number88880
Name des Produkts
Thermo Scientific™ tGFP mRNA for 1-Step Human IVT Kits > 10 μg