Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Ermöglicht die Lyse von Erythrozyten nach dem Färben von peripheren Blutzellen mit fluorochrom-konjugierten Antikörpern. Formuliert, um nicht-nukleierte Erythrozyten zu lysieren, während die fixierte und markierte Leukozytenpopulation erhalten bleibt.
186.00 CHF - 576.00 CHF
Spezifikation
Typ | 1-stufige Fixierungs-/Lysierungslösung |
---|---|
Produktlinie | eBioscience™ |
Benachrichtigungen:
Enthält 10 % Formaldehyd und 30 % Diethylenglycol
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15596286
|
Invitrogen™
00-5333-54 |
50 mL |
186.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15506296
|
Invitrogen™
00-5333-57 |
200 mL |
576.00 CHF
200 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Eine Isolierung von mononukleären Zellen durch Gradientenzentrifugation (z. B. Ficoll-Paque-Dichtegradiententrennung) ist bei Verwendung dieser Lösung nicht erforderlich
- Kompatibel mit Antikörpern, die an organische Farbstoffe und Tandemfarbstoffe konjugiert sind
Spezifikation
1-stufige Fixierungs-/Lysierungslösung | |
eBioscience™ |