Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1-step Fix/Lyse Solution (10X)
Ermöglicht die Lyse von Erythrozyten nach dem Färben von peripheren Blutzellen mit fluorochrom-konjugierten Antikörpern. Formuliert, um nicht-nukleierte Erythrozyten zu lysieren, während die fixierte und markierte Leukozytenpopulation erhalten bleibt.
Marke: Invitrogen™ 00-5333-57
375.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Enthält 10 % Formaldehyd und 30 % Diethylenglycol
Beschreibung
- Eine Isolierung von mononukleären Zellen durch Gradientenzentrifugation (z. B. Ficoll-Paque-Dichtegradiententrennung) ist bei Verwendung dieser Lösung nicht erforderlich
- Kompatibel mit Antikörpern, die an organische Farbstoffe und Tandemfarbstoffe konjugiert sind
Spezifikation
1-stufige Fixierungs-/Lysierungslösung | |
eBioscience™ | |
200 mL |