Learn More
1-Pyrencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363016
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Pyrencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363016
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11363016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10835.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3029-19-4 | C17H10O | 230.266 g/mol
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrencarboxaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoff-Feld verwendet wird. Es wird als hochpolaritätsempfindlicher Fluorphor für SNP-Typisierung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3029-19-4
Summenformel C17H10O
Molekulargewicht (g/mol) 230.266
MDL-Nummer MFCD00004139
InChI-Schlüssel RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehydeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 232848
IUPAC-Name pyren-1-carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 25 g
Beilstein 1874889
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 230.27
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10230918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL10835.06,L10835.14
Chargennummer10244074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberL10835.06,L10835.14
Chargennummer10144289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL10835.06,L10835.14
Chargennummer10168157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL10835.06,L10835.14
Chargennummer10220303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL10835.06,L10835.14
Name des Produkts
1-Pyrencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >