Learn More
1-Pyrencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrencarboxaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoff-Feld verwendet wird. Es wird als hochpolaritätsempfindlicher Fluorphor für SNP-Typisierung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
1-Pyrencarboxaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoff-Feld verwendet wird. Es wird als hochpolaritätsempfindlicher Fluorphor für SNP-Typisierung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Pyrenecarboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 125°bis 128 °C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1874889 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 230.27 |
Reinheit (%) | 99% |