Learn More
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490538
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490538
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15490538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54191.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2232-08-8
Summenformel C10H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
MDL-Nummer MFCD00005285
InChI-Schlüssel YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75219
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)sulfonylimidazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Menge 5 g
Beilstein 612451
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81301176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54191.22,H54191.14,H54191.06
ChargennummerM17G022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54191.22,H54191.14,H54191.06
ChargennummerZ03E033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54191.22,H54191.14,H54191.06
Chargennummer81401388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54191.22,H54191.14,H54191.06
Chargennummer81301690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54191.22,H54191.14,H54191.06
Name des Produkts
1-(p-Toluolsulfonyl)imidazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >