Learn More
1-Octylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 28741-08-4 | C8H19BO2 | 158.048 g/mol
27.45 CHF - 630.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 28741-08-4 |
---|---|
Summenformel | C8H19BO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.048 |
MDL-Nummer | MFCD01074560 |
InChI-Schlüssel | GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid |
PubChem CID | 5195177 |
IUPAC-Name | Octylboronsäure |
SMILES | B(CCCCCCCC)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11334346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19964.03 |
1 g |
27.45 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11344346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19964.06 |
5 g |
156.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11354346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19964.14 |
25 g |
630.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
1-Octylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Octylboronsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
28741-08-4 | |
158.048 | |
GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N | |
5195177 | |
B(CCCCCCCC)(O)O |
C8H19BO2 | |
MFCD01074560 | |
n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid | |
Octylboronsäure |
Spezifikation
1-Octylboronic acid | |
81°C to 85°C | |
MFCD01074560 | |
Luftempfindlich | |
Insoluble in water. | |
B(CCCCCCCC)(O)O | |
158.048 | |
158.05 |
28741-08-4 | |
C8H19BO2 | |
1739759 | |
n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid | |
GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N | |
Octylboronsäure | |
5195177 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen