Learn More
1-Octylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354346
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1-Octylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylboronsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28741-08-4
Summenformel C8H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.048
MDL-Nummer MFCD01074560
InChI-Schlüssel GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
PubChem CID 5195177
IUPAC-Name Octylboronsäure
SMILES B(CCCCCCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octylboronic acid
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Menge 25 g
Beilstein 1739759
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.05
Reinheit (%) 97%