Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
Schmelzpunkt | °C to 24°C |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 1.033 |
Siedepunkt | 204°C |
Menge | 4 x 1 L |
Flammpunkt | 86°C (187°F) |
Zündpunkt | 270°C (518°F) |
Geruch | Amine-like |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X18K999 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 039176.K7,039176.M1,039176.K2 |
R10K801 | Analysenzertifikat | 17/07/2024 | 039176.K7,039176.M1,039176.K2 |
R10K800 | Analysenzertifikat | 17/07/2024 | 039176.K7,039176.M1,039176.K2 |
P03I760 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 039176.K7,039176.M1,039176.K2 |
Q02G700 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 039176.M1 |