Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Bio-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365138
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Bio-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365138
1 L, Unter Argon, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 4 L
Verpackung:
Unter Argon
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11365138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044063.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Eignet sich für biotechnologische Anwendungen. Nützlich für Spektrophotometrie, Chromatographie und ICP-MS-Nachweis. Auch zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid.
Suitable for Biotech applications.1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Geeignet für biotechnologische Anwendungen
  • Nützlich für Spektrophotometrie, Chromatographie und ICP-MS-Nachweis
  • Dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid.
  • Aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich.
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.033 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 204°C
Menge 1 L
Flammpunkt 86°C (187°F)
Zündpunkt 270°C (518°F)
Geruch Amine-like
Verpackung Unter Argon
Physikalische Form Flüssig, verpackt unter Argon
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ05U909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number044063.K7,044063.M6,044063.K2
ChargennummerQ21H726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number044063.K7,044063.M6,044063.K2
ChargennummerX30H855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog Number044063.K7,044063.M6,044063.K2
ChargennummerX30H842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Catalog Number044063.K7,044063.M6,044063.K2
ChargennummerB22R010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044063.K7,044063.M6,044063.K2
Name des Produkts
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Bio-Gütegrad, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >