Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, Biotechnologie-Qualität, ≥99.7 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-Pyrrolidinon |
pH | 8.5 bis 10 (bei 20 °C) |
Schmelzpunkt | -24 °C |
Dichte | 1.028 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 204 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.095 |
Flammpunkt | 91 °C (195.8 °F) |
Zündpunkt | 518 °F |
Geruch | Amin, ähnlich |