Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, ACS-Reagenz, Honeywell
100.72 CHF - 529.51 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15695540
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
443778-500ML
500 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15665540
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
443778-1L
1 l
240.82 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15675540
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
443778-2.5L
2.5 l
529.51 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-828-1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-2-pyrrolidinon, ACS-Reagenz, Honeywell