Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, ACS-Reagenz, Honeywell
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-Pyrrolidinon |
Dichte | 1.028 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.095 |
Flammpunkt | 91 °C (195.8 °F) |
Zündpunkt | 518 °F |
Dampfdruck | 0.29mmHg (20 °C), 0.99 mmHg (40 °C) |
Beilstein | 106420 |
Formelmasse | 99.13 mol |
Reinheit (%) | ≥99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Methyl-2-pyrrolidone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Methyl-2-pyrrolidinon, ACS-Reagenz, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur