Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229441
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229441
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10229441
Marke: Thermo Scientific Acros 326931000
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-Pyrrolidinon
Schmelzpunkt -24.0 °C
CAS Min. % 99.4
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0300 g/ml
Siedepunkt 202.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt 91 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4690 bis 1.4710
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.03
Viskosität 1.67 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 21, 237
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Merck Index 15, 6190
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 1000 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 99.5 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2408509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326930025,326930010,326931000
Chargennummer2411758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326930025,326930010,326931000
Chargennummer2413194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326930025,326930010,326931000
Chargennummer2409898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326930025,326930010,326931000
Chargennummer2421043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number326930025,326930010,326931000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato