Learn More
Sharpsafe™ 1 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke:  Sharpsafe™ 51602420
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17651695
  • 248.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation können wir stolz ankündigen, die weltweit ersten nachhaltigen Einweg-Abfallbehälter für scharfe, klinische Abfälle auf den Markt gebracht zu haben.
  • Der 1 l-Behälter von Sharpsafe™ ist sowohl für den Einsatz bei Ehrenamtlichen als auch im Krankenhaus konzipiert und kann mit dem Sharpsafe™ Tablett als Teil des Near Patient Sharps Disposal System (NPSD) verwendet werden. Der 1 l-Behälter verfügt über zwei Öffnungen, von denen einer zur Entsorgung gebrauchter scharfer Gegenstände gedacht ist, während der andere eine Nadelentfernungsfunktion aufweist.
  • Ein durchscheinender Deckel mit gut sichtbarer Fülllinie und einer gedruckten Botschaft zur Abfalltrennung tragen dazu bei, dass das Produkt nicht überfüllt wird.
  • 1 l-Behälter wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischen, scharfen Abfällen und die Minimierung des Verletzungsrisikos entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist sichtbar, wenn er voll ist.
    • Klappdeckel für temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Auswahl an Öffnungen - Öffnung ohne Austrittsmöglichkeit, Öffnung mit Funktion zur Entfernung von Skalpellklingen, Entfernung der Insulinpen-Kanüle sowie ungehinderte Öffnung für große Spritzen und Halter für Blutentnahmeröhrchen
    • Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291.
Spezifikation
Spezifikation
1 l
Violett
105 x 100 x 190 mm (mit befestigtem Deckel)
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Grau
100/Karton
Behälter für scharfe Gegenstände
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sharpsafe™ 1 L Sharps Container > 1 l-Behälter für scharfe Abfälle; Verschlussfarbe: Violett